Wichtige Dokumente
450898
Gallium(III)-chlorid
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Gallium trichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Dampfdruck
1 mmHg ( 48 °C)
Assay
99.99% trace metals basis
Form
beads
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gallium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
78 °C (lit.)
Dichte
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?