Merck
8.18150
Zinn(II)-Chlorid
anhydrous for synthesis
Synonym(e):
Zinn(II)-Chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-868-0
NACRES:
NA.22
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
potency
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
2.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa
mp
246 °C
solubility
2700 g/L
density
3.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): ≥ 97,0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinn(II)-Chlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials