Merck
450375
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol-monoisobutyrat
99%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH[OH(R)]C(CH3)2CH2OR(H), R = -COCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.63
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−50 °C (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(O)C(C)(C)COC(=O)C(C)C.CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)CO
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)