Merck
449512
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1,3-dioxolan
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
84 °C/745 mmHg (lit.)
Dichte
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1COCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-4-2-5-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
SBUOHGKIOVRDKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
28.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Polymerizability of methyl substituted 1, 3-dioxolanes.
Okada M, et al.
Makromol. Chem., 176(4), 859-872 (1975)
Acidolysis of poly (4-methyl-1, 3-dioxolane).
Diab MA, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 25(4), 945-954 (1987)
Further studies on the relative ease of reductive cleavage of 1, 3-dioxolanes and 1, 3-dioxanes in ether solution by LiAlH4-AlCl3.
Diner UE and Brown RK.
Canadian Journal of Chemistry, 45(11), 1297-1299 (1967)