Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
83.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-884-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
128-130 °C/730 mmHg (lit.)
density
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
CC(C)CC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
InChI key
QHDRKFYEGYYIIK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 95% | description 99% | description 98% |
| assay 98% | assay 95% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form solid | form liquid | form solid |
| refractive index n20/D 1.393 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.507 (lit.) | refractive index - |
| density 0.795 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.011 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 128-130 °C/730 mmHg (lit.) | bp - | bp 156 °C (lit.) | bp - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?