Wichtige Dokumente
449288
Ruthenium(III)-bromid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
RuBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.78
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Dichte
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Ru](Br)Br
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)