Fortfahren mit
449105
Tris(hydroxymethyl-d3)amino-d2-methan
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
TRIS-d11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(DOCD2)3CND2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
162-165 °C (lit.)
mass shift
M+11
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
329940655392749931
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
≥97 atom % 13C, ≥98% (CP)
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+11
mass shift
M+5
mass shift
M+19
mass shift
M+21
assay
98% (CP)
assay
-
assay
98% (CP)
assay
≥98% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥97 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)