Merck
448834
Sigma-Aldrich
Cer(III)-sulfat Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
Ce2(SO4)3·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.42 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Konzentration
30-45% Ce (EDTA titration)
Dichte
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChIKey
KKVSNHQGJGJMHA-UHFFFAOYSA-H
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)