Fortfahren mit
574201
Cer(III)-sulfat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Cersulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ce2(SO4)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.42
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-644-6
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Form:
powder
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
impurities
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI key
OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
325503230030229555
description
≥99.99% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
form
powder
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)