Fortfahren mit
448486
Diethyl-(Boc-amino)malonat
97%
Synonym(e):
Diethyl-2-[N-(tert.-butoxycarbonyl)-amino]-malonat, N-Boc-Aminomalonsäurediethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COCONHCH(CO2CH2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5055305
€ 267,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)
InChI key
ULRLHEXGRUWQLQ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D97703D97754800898
description
97%
description
97%
description
ReagentPlus®, 99%
description
for synthesis
assay
97%
assay
97%
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
refractive index
-
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.055 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
bp
218 °C (lit.)
bp
225 °C (lit.)
bp
199 °C (lit.)
bp
199 °C/1013 hPa
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)