Merck
448362
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Isopropyl-2,5-piperazindion
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
Beilstein:
82869
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −31.5°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
258-262 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@H]1NC(=O)CNC1=O
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-4(2)6-7(11)8-3-5(10)9-6/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/t6-/m1/s1
InChIKey
IULFBTHVPRNQCG-ZCFIWIBFSA-N
Anwendung
Chiral auxiliary developed by Professor Schöllkopf for the enantioselective synthesis of α-amino acids.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 157-157 (1995)
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1563-1563 (1992)
Schollkopf, U. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 20, 798-798 (1981)