Merck
448184
Sigma-Aldrich
o-Kresol-d8
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
2-Methylphenol-d8
Größe auswählen
1 G
€ 505,00
€ 505,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 505,00
About This Item
Lineare Formel:
CD3C6D4OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 505,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.543 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-34 °C (lit.)
Dichte
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
InChIKey
QWVGKYWNOKOFNN-IWRLGKISSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1