Merck
447617
Sigma-Aldrich
Hexaethyldigermanium
97%
Synonym(e):
1,1,1,2,2,2-Hexaethyldigermane, Hexaethyldigermane
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3GeGe(C2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: germanium
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
Dichte
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Ge](CC)(CC)[Ge](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H30Ge2/c1-7-13(8-2,9-3)14(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
InChIKey
KAZJJJFSTXNXEO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)