Fortfahren mit
249084
cis-11-Hexadecenal
95%
Synonym(e):
(Z)-11-HDAL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,90
€ 29,17
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)9CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.41
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-876-7
Beilstein/REAXYS Number:
1867354
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
€ 29,17
Listenpreis€ 38,90Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
density
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,16H,2-4,7-15H2,1H3/b6-5-
InChI key
AMTITFMUKRZZEE-WAYWQWQTSA-N
General description
cis-11-Hexadecenal is the major pheromone component detected in the whole-animal male Helicoverpa zea antennal preparations.
Application
cis-11-Hexadecenal has been used in the preparation of fatty aldehyde semicarbazone derivatives during their analysis by liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometery.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1726317264W255408
description
95%
description
analytical standard
description
analytical standard
description
≥98%
assay
95%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)