Merck
444707
Sigma-Aldrich
Diethyl-1,3,5-benzoltricarboxylat
95%
Synonym(e):
Diethyl-5-carbon-isophthalat
Größe auswählen
5 G
€ 120,00
€ 120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 120,00
About This Item
Lineare Formel:
HO2CC6H3(CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC)C(O)=O
InChI
1S/C13H14O6/c1-3-18-12(16)9-5-8(11(14)15)6-10(7-9)13(17)19-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
GAVXMTRMXPWCCV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)