443824
4-Chlor-2,5-difluorbenzoesäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
154-157 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
PEPCYJSDHYMIFN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable