Merck
442348
Sigma-Aldrich
Poly(styrol-co-maleinsäureanhydrid), teilweiser Isooctylester, cumolterminiert
average Mn ~2,300 by GPC
Synonym(e):
Maleinsäureanhydrid-Copolymer, Maleinsäureanhydrid-Polymer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn ~2,300 by GPC
Zusammensetzung
acid groups converted to ester, 50%
Säurezahl
95‑120 mg KOH/g
Übergangstemp.
Tg 66 °C
Löslichkeit
aqueous base: soluble
ketones and ethers: soluble
Allgemeine Beschreibung
~4:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
Anwendung
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial isooctyl ester, cumene terminated (PSMA) may be used in the preparation of inorganic-polymeric nanoparticles (Ag-PSMA) which can be converted to Au based Janus nanoparticles.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Low solution viscosity and high functionality.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eccentric inorganic-polymeric nanoparticles formation by thermal induced cross-linked esterification and conversion of eccentricity to raspberry-like Janus.
Li W P, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(16), 1609-1611 (2013)