Fortfahren mit
SAE0079
Lipodisq® Styrene:Maleic Anhydride Copolymer 1:1
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
€ 301,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
General description
This product is the anhydride form of the SMA Copolymer 1:1.
Application
Lipodisq reagents are novel polymers derived from styrene and maleic acid. Lipodisq polymers are capable of forming nanosized lipid-based discoidal particles capable of incorporating membrane proteins. The Lipodisq technology can solubilize commonly used lipids such as dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) without the use of detergents. Lipodisqs typically have a diameter of 9-10 nm at pH 7.4.
The Lipodisq technology can solubilize commonly used lipids such as dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) without the use of detergents.
Functional pH range: 3.5 - 5.5
Legal Information
Lipodisq is a registered trademark of Malvern Cosmeceutics Limited
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)