Merck
442216
Sigma-Aldrich
3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecan
Größe auswählen
100 G
€ 56,80
€ 56,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 56,80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C53H58O6P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
852.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 56,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
mp (Schmelzpunkt)
229-232 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(OP3OCC4(CO3)COP(OC4)Oc5ccc(cc5C(C)(C)c6ccccc6)C(C)(C)c7ccccc7)c(c2)C(C)(C)c8ccccc8
InChI
1S/C53H58O6P2/c1-49(2,39-21-13-9-14-22-39)43-29-31-47(45(33-43)51(5,6)41-25-17-11-18-26-41)58-60-54-35-53(36-55-60)37-56-61(57-38-53)59-48-32-30-44(50(3,4)40-23-15-10-16-24-40)34-46(48)52(7,8)42-27-19-12-20-28-42/h9-34H,35-38H2,1-8H3
InChIKey
WBWXVCMXGYSMQA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Antioxidant for polymers
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)