Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 93,40 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 249,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Dimethyldodecylethylammoniumbromid, ≥98.0% (AT)
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
powder
mol wt
322.37 g/mol
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
technique(s)
ion chromatography: suitable, titration: suitable
mp
185-188 °C (lit.), 185-190 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(3,4)6-2;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FFGSPQDSOUPWGY-UHFFFAOYSA-M
Application
- Als wachstumsregelndes Tensid bei der Synthese von monodispersen Gold-Nanostäbchen.
- Als Tensid bei der Synthese von Poly(methylmethacrylat)-poly(N-isopropylacrylamid)-Kernschalenpartikeln mittels Emulsionspolymerisation.
- Als Additiv bei der Synthese von mesoporösen nanokristallinen TiO2-Mikrosphären zum Erhöhen des Kristallisierungsgrads und Modifizieren der TiO2-Textur.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98.0% (AT) | description ≥95.0% (calc. on dry substance, T) | description free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥97.5% |
| assay ≥98.0% (AT) | assay ≥95.0% (calc. on dry substance, T) | assay ≥97.5% |
| technique(s) ion chromatography: suitable, titration: suitable | technique(s) protein quantification: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) - |
| form powder | form - | form powder |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 185-190 °C, 185-188 °C (lit.) | mp - | mp 152-154 °C (lit.) |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?