Merck
441228
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-5-nitrouracil Hydrat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N3O4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.14 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
155-160 °C (lit.)
SMILES String
O.CN1C=C(C(=O)N(C)C1=O)[N+]([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)