Merck
441015
Sigma-Aldrich
Dimethyl-(4R,5R)-1,3,2-dioxathiolan-4,5-dicarboxylat-2,2-dioxid
97%
Synonym(e):
(−)-Dimethyl-2,3-O-sulfonyl-L-tartrat, L-Weinsäure-dimethylester-cycl.-sulfat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −73°, c = 2 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
68-71 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1OS(=O)(=O)O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O8S/c1-11-5(7)3-4(6(8)12-2)14-15(9,10)13-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
InChIKey
YZPCWPMIVKWDOZ-QWWZWVQMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)