Merck
439940
Sigma-Aldrich
3-Acetylphenylisocyanat
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3COC6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.563 (lit.)
bp
155 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-34 °C (lit.)
Dichte
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO2/c1-7(12)8-3-2-4-9(5-8)10-6-11/h2-5H,1H3
InChIKey
JASTZOAHAWBRLM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)