Wichtige Dokumente
436925
5-(4-Bromphenyl)furfural
97%
Synonym(e):
5-(4-Bromphenyl)-2-furancarboxaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
152-155 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H7BrO2/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(7-13)14-11/h1-7H
InChIKey
QRTAOOSYSVHQGT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)