Wichtige Dokumente
43482
Bis-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)-zinnoxid
~90%
Synonym(e):
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorctyl)zinnoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
~90%
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C8H4F13.O.Sn/c2*1-2-3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21;;/h2*1-2H2;;
InChIKey
VCPJPAQHWCNPKF-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)