Merck
433810
Sigma-Aldrich
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
(−)-Bis[(S)-α-methylbenzyl]amin, [S-(R*,R*)]-(−)-Bis(α-methylbenzyl)amin
About This Item
Lineare Formel:
[C6H5CH(CH3)]2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]/D −159°, c = 2 in ethanol
Optische Reinheit
ee: ≥99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.5525 (lit.)
bp
86 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
C[C@H](N[C@@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16/h3-14,17H,1-2H3/t13-,14-/m0/s1
InChIKey
NXLACVVNHYIYJN-KBPBESRZSA-N
Anwendung
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine can be used as:
  • A key intermediate in the synthesis of phosphoramidite (Feringa) ligands.[1]
  • A reactant in the preparation of C(18)-C(24) unit of a novel macrolide compound lasonolide A.[2]
  • A starting material in the synthesis of tacrine−huperzine A hybrid.[3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
(R)-2, 2′-Binaphthoyl-(S, S)-di (1-phenylethyl) aminophosphine. scalable protocols for the syntheses of phosphoramidite (feringa) ligands
Organic Syntheses (2008)
Asymmetric synthesis of the C(18)-C(24) unit of lasonolide A
Nowakowski M and Hoffmann HMR
Tetrahedron Letters, 38(6), 1001-1004 (1997)
Enantioselective synthesis of tacrine-huperzine A hybrids. Preparative chiral MPLC separation of their racemic mixtures and absolute configuration assignments by X-ray diffraction analysis
Camps P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(5), 835-849 (1998)