Wichtige Dokumente
432113
Lutetium(III)-fluorid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Lutetium trifluoride
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lutetium
Verunreinigungen
<100 ppm water
SMILES String
F[Lu](F)F
InChI
1S/3FH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
VIHLFTMKXFWYAS-UHFFFAOYSA-K
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?