Merck
431184
Sigma-Aldrich
Poly(3,3′,4,4′-biphenyltetracarbonsäuredianhydrid-co-1,4-phenylendiamin), Amidsäure -Lösung
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone, electronic grade
Größe auswählen
10 G
€ 209,00
€ 209,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 209,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 209,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
electronic grade
Qualitätsniveau
Aufgereinigt durch
filtration through 1.0μm medium
Konzentration
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone
Verunreinigungen
≤10 ppm total metals
Brechungsindex
n20/D 1.497
Viskosität
25-30 poise(25 °C, Brookfield)(lit.)
bp
202 °C
Übergangstemp.
Tg >400 °C (imide)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc5ccc(cc5)N.O1C(=O)c2c(ccc(c2)c3cc4c(cc3)C(=O)OC4=O)C1=O
InChI
1S/C16H6O6.C6H8N2/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)21-13)8-2-4-10-12(6-8)16(20)22-14(10)18;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-6H;1-4H,7-8H2
InChIKey
MUHWTMKSDCXLLV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Semi-conductor material. Dielectric component in thin films, high density interconnect systems and multichip modules.
Leistungsmerkmale und Vorteile
High purity material with controlled metallic content. Polyimide has good thermal, mechanical and electrical properties.
Sonstige Hinweise
Store at -18° C for extended shelf life.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)