Merck
429899
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin
96%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H2(OCF3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
30-32 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(Cl)cc(OC(F)(F)F)cc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2F3NO/c8-4-1-3(14-7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
InChIKey
FKISQWQHZULEEG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline is a nitrogen compound useful in organic synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)