Direkt zum Inhalt
202142
Cäsiumbromid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Cesium monobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CsBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.81
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-130-0
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
crystalline
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
crystalline
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
636 °C (lit.)
density
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Application
Cesium bromide can be used:
  • As a precursor to synthesize cesium lead bromide nanoparticles by the ultrasonic bath method.
  • To fabricate inorganic perovskite material such as (CsPbBr3), for solar cells.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cäsiumbromid
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)