Wichtige Dokumente
429279
Nylon 6/12
pellets
Synonym(e):
Hexamethylendiamin-1,12-dodecandionsäure-polymer, Poly-(hexamethylendodecandiamid)
About This Item
Empfohlene Produkte
Abriebfestigkeit
6 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
Form
pellets
Enthält
lubricant
Härte
114 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
mp (Schmelzpunkt)
218 °C (lit.)
Löslichkeit
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
InChIKey
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Fibers for textiles, brushes and sutures cable sheathing and tubing and bearings, cams, gears and casings for tools and appliances.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)