Merck
181145
Sigma-Aldrich
Nylon 6/12
pellets, 2 mm
Synonym(e):
Hexamethylendiamin-1,12-dodecandionsäure-polymer, Poly-(hexamethylendodecandiamid)
Größe auswählen
250 G
€ 183,00
€ 183,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 183,00
About This Item
Lineare Formel:
(C12H22O4 · C6H16N2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 183,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
pellets
Qualitätsniveau
Partikelgröße
2 mm
mp (Schmelzpunkt)
218 °C (lit.)
Übergangstemp.
Tm 218 °C
Tg 46 °C
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
InChIKey
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2