Wichtige Dokumente
425621
Diphenylgermaniumdichlorid
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5975 (lit.)
bp
100 °C/0.005 mmHg (lit.)
Dichte
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ge](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Ge/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
PFPTYRFVUHDUIN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?