Merck
396354
Sigma-Aldrich
Tetramethylgermanium
98%
Synonym(e):
Tetramethylgermane
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)4Ge
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.78
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
6.74 psi ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: germanium
Brechungsindex
n20/D 1.389 (lit.)
bp
43-44 °C/740 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−88 °C (dec.) (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Ge/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChIKey
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
CVD precursor to germanium oxide thin films.[1]
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-34.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Thin Solid Films, 189, 293-293 (1990)