Merck
425265
Sigma-Aldrich
6-tert.-Butylnaphthalin-2,3-dicarbonsäuredinitril
94%
Synonym(e):
BRD9876
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CC10H5(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Assay
94%
Form
powder, crystals or chunks
Verunreinigungen
<6% 4-tert-butyl-1,2-bis(dibromomethyl)benzene
mp (Schmelzpunkt)
185-189 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc2cc(C#N)c(cc2c1)C#N
InChI
1S/C16H14N2/c1-16(2,3)15-5-4-11-6-13(9-17)14(10-18)7-12(11)8-15/h4-8H,1-3H3
InChIKey
MKILROQBJOOZKC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile has been used for the preparation of tetra-t-butyl silicon naphthalocyanine bisoleate (SiNcBOA) suitable for LDL reconstitution.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)