Fortfahren mit
424501
Lithium-6Li-hydroxid Monohydrat
95 atom % 6Li
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.190,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
6LiOH·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-183-4
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % 6Li
Mass shift:
M-1
Form:
solid
€ 1.190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
95 atom % 6Li
Quality Segment
form
solid
density
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M-1
SMILES string
O.[Li]O
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1-1;;
InChI key
GLXDVVHUTZTUQK-TWOSSSAOSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)