Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,20 € 39,90 |
Über diesen Artikel
€ 39,90
Listenpreis€ 53,20Sparen Sie 25%Quality Segment
assay
98%
mp
100-105 °C (lit.)
functional group
amide, hydroxyl
SMILES string
OCNC(=O)CCl
InChI
1S/C3H6ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h6H,1-2H2,(H,5,7)
InChI key
TXNSZCSYBXHETP-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description for Grignard reactions, ≥99.0% (GC) | description ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization) |
| assay 98% | assay 97% | assay ≥99.0% (GC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 100-105 °C (lit.) | mp 72-76 °C (lit.) | mp - | mp - |
| functional group amide, hydroxyl | functional group chloro | functional group ether, acetal | functional group - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2832-19-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?