420808
LUDOX® LS kolloidales Siliziumdioxid
30 wt. % suspension in H2O
Synonym(e):
Kieselgel Zubereitung
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
colloidal
Form
viscous liquid
Konzentration
30 wt. % suspension in H2O
Oberflächenbereich
~215 m2/g
pH-Wert
8.2
Dichte
1.21 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter