Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
Application
Silica, colloidal has been used as a reference standard in the quantitative determination of silica nanoparticles in food using dynamic light scattering inductively coupled plasma mass spectrometry (DLS-ICP-MS).
Analysis Note
For more information please see:
ERMFD100
ERMFD100
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format matrix material | format neat | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency ERM® | agency ERM® | agency BCR® | agency ERM® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kieselsol
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg