Merck
42000001
Sigma-Aldrich
PRONOVA® UP LVG
low viscosity sodium alginate, viscosity 20-200 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), guluronate monomer units ≥60 %
Synonym(e):
Ultra-Pure Low Viscosity Gel
Größe auswählen
5 G
€ 707,00
10 G
€ 1.410,00
€ 707,00
Verfügbarkeit
Voraussichtliches Versanddatum09. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 707,00
10 G
€ 1.410,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
€ 707,00
Verfügbarkeit
Voraussichtliches Versanddatum09. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 75-200 kDa (approximate)
Zusammensetzung
guluronate monomer units, ≥60%
G/M ratio, ≥1.5
Verunreinigungen
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH-Wert
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
Viskosität
20-200 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Allgemeine Beschreibung
PRONOVA UP LVG is a low viscosity (20-200 mPas) sodium alginate where minimum 60% of the monomer units are guluronate.
Anwendung
Examples of Pronova UltraPure Alginates applications include: encapsulation of living cells and therapeutic proteins for cell therapy medications, cryoprotectant, bone putty binder for tissue engineering, 3D bioprinting, foams and cell tissue scaffolds, hydrogels, advanced drug delivery and implants, wound management, and medical devices.
Rechtliche Hinweise
Product of Dupont Nutrition USA, Inc.
PRONOVA is a registered trademark of International N&H USA, Inc.
Haftungsausschluss
NOT FOR USE IN HUMANS
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.