Wichtige Dokumente
419230
(Benzyloxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
124 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenyl
phosphine
SMILES String
[Br-].O=C(C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H24O2P.BrH/c28-27(29-21-23-13-5-1-6-14-23)22-30(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;/h1-20H,21-22H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
AVQABZVTPWROCF-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Atypical aza-Morita-Baylis-Hillman mechanism
- Thermal decomposition
- Double aza-Michael reaction
- Cyclodextrin derivatives
- Stereoselective preparation of α,β-unsaturated carbonyl compounds via stereoselective Wittig olefination with aldehydes under solventless conditions or ultrasonication
- Synthesis of [difluoro(alkenylphenyl)methyl]phosphonic acids on non-crosslinked polystyrene as inhibitors of PTP-1B via Wittig reaction
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?