Wichtige Dokumente
417122
N,N-Diethylnipecotamid
98%
Synonym(e):
N,N-Diethyl-3-piperidinecarboxamide, Piperidine-3-carboxylic acid diethylamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.489 (lit.)
bp
111 °C/6.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)C(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h9,11H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
ZXQKYQVJDRTTLZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Antituberculosis drugs
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
Acyl-CoA:cholesterol acyltransferase inhibitors
Alpha 7 nicotinic acetylcholine receptor agonist
Antimycobacterials
Isocyanoamides useful as starting materials in IMCR
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?