Merck
416169
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropanethoxylat
average Mn ~170
Synonym(e):
Trimethylolpropan-ethoxylat (20/3 EO/OH), Trimethylolpropan-ethoxylat (4.6 EO/OH), Trimethylolpropan-ethoxylat (4/15 EO/OH)
Größe auswählen
1 L
€ 137,00
€ 137,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 137,00
About This Item
Lineare Formel:
(C2H4O)n(C2H4O)n(C2H4O)nC6H14O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 137,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~170
Brechungsindex
n20/D 1.478
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCC(CO)(CO)CC.OCCO
InChI
1S/C6H14O3.C2H6O2/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;3-1-2-4/h7-9H,2-5H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChIKey
ZSBOTBREDQGUMM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
444.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
229 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)