Merck
415960
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)-phenylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3SC6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.606 (lit.)
bp
117-118 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CSc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NOS/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
InChIKey
QNKQBDZVEKZFBN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)