Merck
414271
Sigma-Aldrich
(+)-DIP-Bromid
95%
Synonym(e):
(1S)-(+)-B-Brom-diisopin-campheyl-boran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34BBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.20
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
62-72 °C (lit.)
SMILES String
CC1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(Br)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BBr/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12?,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m0/s1
InChIKey
FKBAVEASVZAXFW-XRSIQOTJSA-N
Rechtliche Hinweise
DIP-Bromide is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)