Wichtige Dokumente
235229
Methyldichlorphosphit
technical grade
Synonym(e):
Phosphorigsäure-methylesterdichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
93-95 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−91 °C (lit.)
Dichte
1.376 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
COP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-4-5(2)3/h1H3
InChIKey
HCSDJECSMANTCX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?