Fortfahren mit
413674
Lanthan(III)-iodid
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Lanthanum triiodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 442,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
LaI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
519.62
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-465-6
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
€ 442,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads
assay
99.9% trace metals basis
reaction suitability
core: lanthanum, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
particle size
−10 mesh
mp
772 °C (lit.)
density
5.63 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[La](I)I
InChI
1S/3HI.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
298182449830447226
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
density
5.63 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
772 °C (lit.)
mp
860 °C (lit.)
mp
860 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)