Wichtige Dokumente
298182
Lanthan(III)-chlorid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Lanthanum trichloride
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.9% trace metals basis
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
bp
1812 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
860 °C (lit.)
Dichte
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)