Fortfahren mit
89968
2,2′-Methylen-bis(6-tert-butyl-4-methylphenol)
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2[C6H2[C(CH3)3](CH3)OH]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.50
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 84,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
crystals
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
123-127 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Cc2cc(C)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
InChI key
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
369277356949234
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
assay
≥98.0% (GCF)
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
123-127 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
−48 °C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
365.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
185 °C - Pensky-Martens closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
119-47-1
CAS No.
119-47-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)