Merck
411620
Sigma-Aldrich
Wasserstoff-Hexachloroiridium(IV) Hydrat
4 wt. % in H2O
Synonym(e):
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, Hexachloroiridium(IV) acid hydrate, Hydrogen iridium hexachloride
About This Item
Lineare Formel:
H2Cl6Ir · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.95 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Form
liquid
Konzentration
4 wt. % in H2O
Verunreinigungen
2-2.2% Ir
mp (Schmelzpunkt)
65 °C (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.H2O/h6*1H;;1H2/q;;;;;;+4;/p-4
InChIKey
YDVQBPXDKJKDME-UHFFFAOYSA-J
Leistungsmerkmale und Vorteile
Catalyzes the electrochemical synthesis of polyaniline on the surface of non-noble metal electrodes. Utilized in the formation of iridium-substituted Dawson- and Keggin-type polyoxometallates by refilling the vacant site of the lacunary precursors.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)